Läs mer
Azobenzene, MedChemExpress
Produktkod. 16448738
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
16448738 10 g
1 options
Produktkod. 16448738 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2127
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azobenzene
CAS 103-33-3
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H10N2
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (823.18 mM)
LEDER C1(/N=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.22
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid