Läs mer
Azobensen, TRC
Produktkod. 30340643
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30340643 100 mg
30335060 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30340643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA931000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azobenzene
CAS 103-33-3
Molekylformel C12 H10 N2
Kvantitet 100 mg
Synonym Azobenzene (8CI), Benzene, azo- (3CI), Diazene, diphenyl- (9CI), 1,2-Diphenyldiazene, A 15073, Azobenzide, Azobenzol, Benzene, azobis-, Benzeneazobenzene, Diphenyldiazene, Diphenyldiimide, NSC 2102, Phenylazobenzene
InChI formel InChI=1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
LEDER c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC-namn (E)-difenyldiazen
Molekylvikt (g/mol) 182.22
Formel vikt 182.0844