missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Azocyclotin, TRC

Produktkod. 30345375
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30345375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30345375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA9328001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azocyclotin
CAS 41083-11-8
Molekylformel C20 H35 N3 Sn
Kvantitet 1 g
Synonym 1-(Tricyclohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazole, Azocyclotin, BAY-BUE 1452, Caligur 500SC, Peropal, Tricyclotin
InChI formel InChI=1S/3C6H11.C2H2N3.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-3-2-5-4-1;/h3*1H,2-6H2;1-2H;/q;;;-1;+1
LEDER C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)n4cncn4
IUPAC-namn tricyclohexyl(1,2,4-triazol-1-yl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 436.22
Formel vikt 437.1853
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.