C-X Bond Formation (Halogen)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azodicarbonamide |
| Namnnotering | 97% |
| Smältpunkt | 195.0°C to 202.0°C |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Molekylformel | C2H4N4O2 |
| Linjär formel | H2NCON=NCONH2 |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide |
| Formel vikt | 116.08 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Azodicarbonamide
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.