Läs mer
Azometine-H-hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337228
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337228 25 g 25g
11327228 2 g 2g
11317228 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016810.14
Request Bulk or Custom Format
Reagens för borbestämning
Azomethine-H-hydrat används som ett mycket känsligt och kolorimetriskt reagens för testning och detektion av bor. Det används också för att detektera mikrogramnivåer av bor i glas- och stålprover. Vidare är det involverat i detekteringen av bor i växtprover genom att maskera koppar-, järn- och aluminiumjoner med etylendiamintetraättiksyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32266-60-7
Molekylformel C17H13NO8S2
Molekylvikt (g/mol) 423.41
MDL-nummer MFCD00066536
InChI-nyckel DUCCKQSNXPFEGT-NVMNQCDNSA-N
PubChem CID 5702781
LEDER OC1=CC=CC=C1\C=N/C1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azomethine-H
Namnnotering hydrate
Löslighetsinformation Soluble in acetone,ammonium hydroxide,n-butanol and water.
IUPAC-namn 4-hydroxi-5-[(Z)-[(2-hydroxifenyl)metyliden]amino]naftalen-2,7-disulfonsyra
Formel vikt 423.40 (Anhydrous)
Känslighet Light sensitive
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.