Läs mer
Azometine-H mononatriumsalthydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11484323
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484323 25 g 25g
11464323 1 g 1g
11474323 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10927.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 206752-32-1 | C17H12NNaO8S2 | 445.39 g/mol
Azomethine-H mononatriumsalthydrat är ett reagens som används för kolorimetrisk bestämning av bor i jord, växter, kompost, gödsel, vatten och näringslösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Azomethine-H mononatriumsalthydrat är ett reagens som används för kolorimetrisk
bestämning av bor i jord, växter, kompost, gödsel, vatten och näringslösningar.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206752-32-1
Molekylformel C17H12NNaO8S2
Molekylvikt (g/mol) 445.39
MDL-nummer MFCD00010498
InChI-nyckel GRYBZNLNHVSHPY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxybenzylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, sodium 5-hydroxy-4-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, azomethin-h monosodium salt hydrate, 4-hydroxy-5-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sodiooxysulfonyl naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate
PubChem CID 122198137
LEDER [Na+].OC1=C2C(NC=C3C=CC=CC3=O)=CC(=CC2=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azomethine-H monosodium salt hydrate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4100175
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and acetone.
IUPAC-namn natrium;4-hydroxi-5-[[(Z)-(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]amino]-7-sulfonaftalen-2-sulfonat;hydrat
Formel vikt 445.41 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Azomethine-H monosodium salt hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Azomethine-H monosodium salt hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.