Learn More
Azometine-H mononatriumsalthydrat, Thermo Scientific Chemicals
Description
Azomethine-H mononatriumsalthydrat är ett reagens som används för kolorimetrisk bestämning av bor i jord, växter, kompost, gödsel, vatten och näringslösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
bestämning av bor i jord, växter, kompost, gödsel, vatten och näringslösningar.
Löslighet Löslig i vatten
, etanol och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras vid rumstemperatur.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Azomethine-H monosodium salt hydrate |
| Smältpunkt | >300°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 4100175 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,ethanol and acetone. |
| IUPAC-namn | natrium-4-hydroxi-5-{[(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]amino}-7-sulfonaftalen-2-sulfonathydrat |
| Formel vikt | 445.41 (Anhydrous) |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.