Läs mer
Azomethine H mononatriumsaltmonohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15515236 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15515236 5 g 5g
15505236 1 g 1g
15317667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15515236 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457090050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 304655-82-1 | C17H15NNaO9S2 | 464.415 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304655-82-1
Molekylformel C17H15NNaO9S2
Molekylvikt (g/mol) 464.415
InChI-nyckel CYPHYAYBFNUBEV-TTWKNDKESA-N
PubChem CID 131877441
IUPAC-namn 4-hydroxi-5-[[(E)-(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]amino]naftalen-2,7-disulfonsyra;natrium;hydrat
LEDER C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azomethine H monosodium salt monohydrate
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 463.41
Procent renhet 95%
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.