Läs mer
Azomethine H, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437532 10 g 10g
11417532 1 g 1g
11427532 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11437532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215416910
Kemiska identifierare
CAS 5941-07-1
Molekylformel C17H14NNaO9S2
Molekylvikt (g/mol) 463.41
MDL-nummer MFCD00149588
InChI-nyckel BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Synonym 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3, 6 disulfonic acid monosodium salt, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2, 7-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azomethine H
Namnnotering Chemistry
Analysprocentintervall 1.04
Extinktionskoefficient Extinction Coefficient max: 237nm C=0.01% ≥50, 000 (Lit.)
LEDER C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.[Na].[Na]
IUPAC-namn 4-hydroxi-5-[[(Z)-(6-oxocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)metyl]amino]naftalen-2,7-disulfonsyra;natrium
PubChem CID 123134089
Formel vikt 423.4
Färg Orange
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate