Läs mer
Azomycin, MedChemExpress
Produktkod. 16499895
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16499895 250 mg
1 options
Produktkod. 16499895 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0195
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Azomycin (2-Nitroimidazole) is an antibiotic which can be active against aerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azomycin
Fysisk form Solid
CAS 527-73-1
Färg Yellow
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C3H3N3O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-Nitroimidazole
Löslighetsinformation DMSO : 160 mg/mL (1415.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=[N+]([O-])C1=NC=CN1
Molekylvikt (g/mol) 113.07
Formel vikt 113.07
Procent renhet 97.0%