Läs mer
Azomycin, TRC
Produktkod. 30133395
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133395 500 mg
30011257 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA965100500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-73-1
Molekylformel C3 H3 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 113.07
Synonym 2-Nitroimidazole
IUPAC-namn 2-nitro-1H-imidazol
LEDER [O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azomycin
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Formel vikt 113.0225