Läs mer
Azonan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azonan-2-one |
| CAS | 935-30-8 |
| Molekylformel | C8 H15 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-8/h1-7H2,(H,9,10) |
| LEDER | O=C1CCCCCCCN1 |
| IUPAC-namn | azonan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.211 |
| Formel vikt | 141.1154 |