Läs mer
Azoramide, MedChemExpress
Beskrivning
Azoramide is a small-molecule modulator of the unfolded protein response with antidiabetic activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azoramide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 932986-18-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H17ClN2OS |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (97.14 mM) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | CCCC(NCCC1=CSC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=N1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.83 |
| Visa mer |