Läs mer
Azosemide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azosemide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN6O2S2/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-22-7)8(12-16-18-19-17-12)4-11(9)23(14,20)21/h1-5,15H,6H2,(H2,14,20,21)(H,16,17,18,19) |
| Formel vikt | 370.0073 |