Läs mer
Azoxybenzene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430481
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430481 10 g 10g
11440481 50 g 50g
11450481 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430481 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20021.09
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 495-48-7 | Molecular Formula: C12H10N2O | Molecular Weight: 198.225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-48-7
Molekylformel C12H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 198.225
MDL-nummer MFCD00019925
InChI-nyckel GAUZCKBSTZFWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym azoxybenzene, azoxybenzide, azoxybenzol, fenazox, fentoxan, azobenzene, oxide, diphenyldiazene 1-oxide, benzene, azoxydi, diazene, diphenyl-, 1-oxide, ordinary azoxybenzene
PubChem CID 10316
ChEBI CHEBI:51865
IUPAC-namn oxido-fenyl-fenyliminoazanium
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=[N+](C2=CC=CC=C2)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azoxybenzene
Smältpunkt 33 °C till 36 °C
Densitet 1.16
Kokpunkt 130 °C (0,9 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 743984
Merck Index 14,923
Formel vikt 198.23
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Azoxybenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Azoxybenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.