Läs mer
Azoxydapsone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azoxydapsone |
| CAS | 35040-12-1 |
| Molekylformel | C24H20N4O5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4,4'-[Azoxybis(4,1-phenylenesulfonyl)]bisbenzenamine, 4,4'-Disulfanilylazoxybenzene, 4,4'-Bis(p-aminobenzenesulfonyl)azoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20N4O5S2/c25-17-1-9-21(10-2-17)34(30,31)23-13-5-19(6-14-23)27-28(29)20-7-15-24(16-8-20)35(32,33)22-11-3-18(26)4-12-22/h1-16H,25-26H2 |
| LEDER | NC(C=C1)=CC=C1S(C2=CC=C(N=N(C3=CC=C(S(C4=CC=C(N)C=C4)(=O)=O)C=C3)=O)C=C2)(=O)=O |
| IUPAC-namn | [4-(4-aminophenyl)sulfonylphenyl]-[4-(4-aminophenyl)sulfonylphenyl]imino-oxidoazanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 508.57 |