Läs mer
Azoxystrobin 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azoxystrobin |
| CAS | 131860-33-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Azoxystrobin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C22 H17 N3 O5 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+ |
| LEDER | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2 |
| IUPAC-namn | metyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanofenoxi)pyrimidin-4-yl]oxyfenyl]-3-metoxyprop-2-enoat |
| Visa mer |