Läs mer
Azoxystrobin-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azoxystrobin d4 |
| CAS | 1346606-39-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22 2H4 H13 N3 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methyl 2-[2-[6-(2-cyano-3,4,5,6-tetradeuteriophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+/i3D,5D,7D,9D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c(Oc2cc(Oc3ccccc3\C(=C/OC)\C(=O)OC)ncn2)c1[2H] |
| IUPAC-namn | methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyano-3,4,5,6-tetradeuteriophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.41 |
| Visa mer |