Läs mer
Azoxystrobin, TRC
Produktkod. 30133906
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133906 500 mg
30040970 1 g
30003920 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133906 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA965150500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131860-33-8
Molekylformel C22 H17 N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 403.39
Synonym Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (E)-, A 14115, Abound, Abound 2.08F, Amistar, Amistar 250SC, Azaka, Azoxystrobin, Azoxystrobine, Bankit, Cruiser Extreme, Dynasty, Heritage, Heritage 50DF, ICI-A 5504, Methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl]-3-methoxypropenoate, Methyl (E)-2-[2-[[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl]-3-methoxyacrylate, Onestar, Ortiva, Priori, Protege, Protege FL, Quadris
IUPAC-namn metyl(E)-2-[2-[6-(2-cyanofenoxi)pyrimidin-4-yl]oxyfenyl]-3-metoxyprop-2-enoat
LEDER CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azoxystrobin
Analyt- eller komponentnamn Azoxystrobin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 403.1168
Procent renhet >95%