Läs mer
MedChemExpress AZP-531
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.76% |
| CAS | 1088543-62-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 962.02 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (103.95 mM∣Need ultrasonic) |