Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 200 x 4,8 mm
Produktkod. 11378083
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11378083 Svart Paket med 100
12366377 Orange Paket med 100
11328093 Klart Paket med 100
12386377 Lila Paket med 100
12396377 Brun Paket med 100
12326377 Rött Paket med 100
12346377 Gult Paket med 100
12356377 - Paket med 100
12376377 Silver Paket med 100
12336377 Blått Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11378083 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 11378083
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 200 x 4,8 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Finns i olika storlekar och färger.
  • Material - nylon
  • Drifttemperatur: buntband -40 °C till 85 °C, självhäftande baser -20 C °till 60 °C
  • Brandfarlighetsklass UL94 klass V2
Specifikationer
Typ Buntband
Material Nylon
Färg Svart
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 4.8 mm
Mått (L x B) 200 x 4.8 mm
Draghållfasthet (engelska) 22 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Klass V2