Läs mer
Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 200 x 4,8 mm
Produktkod. 12366377
Change view
Färg:
Blått
Brun
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12366377 Orange Paket med 100
11378083 Svart Paket med 100
11328093 Klart Paket med 100
12386377 Lila Paket med 100
12396377 Brun Paket med 100
12326377 Rött Paket med 100
12346377 Gult Paket med 100
12356377 - Paket med 100
12376377 Silver Paket med 100
12336377 Blått Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12366377 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12366377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 SEK
    173.27 SEK / Paket med 100
    Save 39.73 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Add to basket
Bind upp och organisera datorkablar, kablar och andra föremål. Azpack™ Nylon Ej löstagbara buntband, 200 x 4,8 mm kommer inte att lossas när låsmekanismen är inkopplad.
Finns i olika storlekar och färger.
  • Material - nylon
  • Drifttemperatur: buntband -40 °C till 85 °C, självhäftande baser -20 C °till 60 °C
  • Brandfarlighetsklass UL94 klass V2
Specifications
Typ Buntband
Material Nylon
Färg Orange
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 4.8 mm
Mått (L x B) 200 x 4.8 mm
Draghållfasthet (engelska) 22 kg
Kvantitet 100/Pk.
Certifikat och efterlevnad UL94 Klass V2