Läs mer
Azpack™ Kvartsull
Produktkod. 12373866
Change view
Vikt (metrisk):
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
12373866 10 g 10g
1 options
Att lägga till brandhämmande material kommer inte att hindra fibrer från att smälta samman om de värms upp över 1400 °C
Produktkod. 12373866 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12373866
 Begränsad artikel
I lager
Att lägga till brandhämmande material kommer inte att hindra fibrer från att smälta samman om de värms upp över 1400 °C
Filtrera syror och heta gaser eller använd som propp för förbränningsrör. Azpack™ Kvartsull kan utsättas för temperaturer upp till 1050 °C.
  • En massa av fibrer, medeldiameter 6 μm.
  • Används för att filtrera syror och heta gaser eller som plugg för förbränningsrör.
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Produkttyp Ullfilter
För användning med (applikation) Filtrera syror, heta gaser
Material Kvartsfiber
Vikt (metrisk) 10 g
Smältpunkt 400 °C
Diameter (metrisk) Yttre 6 μm per fiber