Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Aztreonam
Produktkod. 15595146 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15595146
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455410050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78110-38-0
Molekylformel C13H17N5O8S2
Molekylvikt (g/mol) 435.426
InChI-nyckel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
PubChem CID 56842327
IUPAC-namn 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-metyl-4-oxo-l-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoetyliden]amino]oxi-2-metylpropansyra
LEDER CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aztreonam
Typ Aztreonam
Smältpunkt 227.0°C
Tändningsrester 0.1% max.
Infrarött spektrum Authentic
Vatten 5% max.
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: very slightly soluble in methanol, soluble in dmso, insoluble in ethanol
Formel vikt 435.43
Procent renhet ≥90% (HPLC)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.