Läs mer
Aztreonam, 95,7 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413281 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413281 5 g 5g
11403281 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413281 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215041505
 Begränsad artikel
I lager
Inriktar sig specifikt på penicillinbindande protein 3 (PBP-3) från gramnegativa bakterier
  • Visar hög grad av motstånd motβ -laktamasnedbrytning
  • Med hög specificitet för gramnegativa aeroba stavar
  • Vitt pulver
Kemiska identifierare
CAS 78110-38-0
Molekylformel C13H17N5O8S2
Molekylvikt (g/mol) 435.426
InChI-nyckel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
Synonym Azthreonam, Azactam
PubChem CID 56842327
IUPAC-namn 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-metyl-4-oxo-l-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoetyliden]amino]oxi-2-metylpropansyra
LEDER CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aztreonam
Typ Aztreonam
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 0.957
Formel vikt 435.4
Kvalitet Not Available