Läs mer
Aztreonam Etylester, TRC
Produktkod. 30344270
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30344270 50 mg
1 options
Produktkod. 30344270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA96521550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aztreonam Ethyl Ester
CAS 102579-57-7
Molekylformel C15 H21 N5 O8 S2
Kvantitet 50 mg
Synonym Aztreonam Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H21N5O8S2/c1-5-27-13(23)15(3,4)28-19-10(8-6-29-14(16)17-8)11(21)18-9-7(2)20(12(9)22)30(24,25)26/h6-7,9H,5H2,1-4H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,24,25,26)/b19-10-/t7-,9-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H](C)N(C1=O)S(=O)(=O)O)\c2csc(N)n2
IUPAC-namn (2S,3S)-3-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-(1-etoxoxy-2-metyl-1-oxopropan-2-yl)oxyiminoacetyl]amino]-2-metyl-4-oxoazetidin-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 463.486
Formel vikt 463.083