Läs mer
Aztreonam MP Biomedicals
Produktkod. 11493271 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493271 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11493271 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02150415.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.00 SEK
    829.58 SEK / 500mg
    Save 41.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aztreonam
CAS 78110-38-0
Molekylformel C13H17N5O8S2
Kvantitet 500 mg
Synonym trans-2-1-2-aminothiazol-4-yl-2-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropionic acid, 2-1-2-amino-4-thiazolyl-2-2r-2alpha-methyl-4-oxo-1-sulfo-3beta-azetidinyl amino-2-oxoethylidene amino oxy-2-methylpropanoic acid
InChI-nyckel WZPBZJONDBGPKJ-PSGLRMFWSA-N
LEDER CC1C(C(=O)N1S(=O)(=O)O)NC(=O)C(=NOC(C)(C)C(=O)O)C2=CSC(=N2)N
IUPAC-namn 2-[(E)-[1-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-[[(2R,3R)-2-metyl-4-oxo-l-sulfoazetidin-3-yl]amino]-2-oxoetyliden]amino]oxi-2-metylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 435.426
PubChem CID 56842327
Formel vikt 435.4