Läs mer
Aztreonam
Beskrivning
Aztreonam används för att behandla allvarliga infektioner i urinvägarna, nedre luftvägarna, huden, magen, kvinnliga fortplantningsorgan och andra kroppssystem.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Aztreonam används för att behandla allvarliga infektioner i urinvägarna, nedre luftvägarna, huden, magen, kvinnliga fortplantningsorgan och andra kroppssystem.
Löslighet
Löslig i DMF/vatten (1:1) vid 50 mg/ml
Anteckningar
Förvara den på svalt ställe. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aztreonam |
| Typ | Aztreonam |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 227 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Merck Index | 14,925 |
| Löslighetsinformation | Löslig i DMF/vatten (1:1) vid 50 mg/ml |
| Formel vikt | 435.43 |
RUO– Endast forskningsanvändning