Läs mer
Azulene, 99%
Produktkod. 11358075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358075 250 mg 250mg
11348075 1 g 1g
15478879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358075 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08271.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128,174 g/mol
Azulene används som tillsats i salvor. Det är en aktiv ingrediens i kosmetika, rakkrämer och andra ämnen. Det används som antioxidant och i antiinflammatoriska aktiviteter. Det är involverat i den kolorimetriska bestämningen av furfural. Den fungerar som ligand för lågvalenta metaller och bildar pi-komplex med både cyklopentadienyl- och cylcloheptatrienyl-ligander i organometallisk kemi. Det används också som prekursor för framställning av (azulen) Mo2 (CO) 6 och (azulen) Fe2 (CO) 5 .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Azulene används som tillsats i salvor. Det är en aktiv ingrediens i kosmetika, rakkrämer och andra ämnen. Det används som antioxidant och i antiinflammatoriska aktiviteter. Det är involverat i den kolorimetriska bestämningen av furfural. Den fungerar som ligand för lågvalenta metaller och bildar pi-komplex med både cyklopentadienyl- och cylcloheptatrienyl-ligander i organometallisk kemi. Det används också som prekursor för framställning av (azulen) Mo2 (CO) 6 och (azulen) Fe2 (CO) 5 .
Löslighet Lösligt i organiska
lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 275-51-4
Molekylformel C10H8
Molekylvikt (g/mol) 128.174
MDL-nummer MFCD00003810
InChI-nyckel CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
IUPAC-namn azulen
LEDER C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azulene
Smältpunkt 98°C to 101°C
Kokpunkt 241°C to 243°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 969517
Merck Index 14,926
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 128.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.