Läs mer
Azulene, 99%
Produktkod. 10755551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10755551 100 mg 100mg
10447860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10755551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105181000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 275-51-4
Molekylformel C10H8
Molekylvikt (g/mol) 128.17
MDL-nummer MFCD00003810
InChI-nyckel CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
IUPAC-namn azulen
LEDER C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azulene
Namnnotering 99%
Smältpunkt 99,0 °C till 101,0 °C
Färg Blått
Kokpunkt 242,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Beilstein 05, II, 432
Merck Index 15, 919
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och aceton
Formel vikt 128.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.