Läs mer
Azulene, TRC
Produktkod. 30337271
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30337271 1 g
1 options
Produktkod. 30337271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA9652501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azulene
CAS 275-51-4
Molekylformel C10 H8
Kvantitet 1 g
Synonym Azulene (6CI, 8CI, 9CI, ACI), Bicyclo[5.3.0]decapentaene, Cyclopentacycloheptene, NSC 89248
InChI formel InChI=1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
LEDER c1ccc2cccc2cc1
IUPAC-namn azulene
Molekylvikt (g/mol) 128.17
Formel vikt 128.0626