Läs mer
Azumolene Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30347504
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30347504 5 mg
1 options
Produktkod. 30347504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA9653005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azumolene Sodium Salt
CAS 105336-14-9
Molekylformel C13 H8 Br N4 O3 . Na
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9BrN4O3.Na/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-5-15-12(21-10)6-16-18-7-11(19)17-13(18)20;/h1-6H,7H2,(H,17,19,20);/q;+1/p-1/b16-6+;
LEDER [Na+].Brc1ccc(cc1)c2oc(\C=N\N3CC(=O)[N-]C3=O)nc2
IUPAC-namn sodium;1-[(E)-[5-(4-bromophenyl)-1,3-oxazol-2-yl]methylideneamino]imidazolidin-3-ide-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 371.12
Formel vikt 369.9677