Läs mer
Azure A (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30136805
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136805 50 g
17942915 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA96530350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-53-3
Molekylformel C14H14N3S .Cl
Molekylvikt (g/mol) 291.8
Synonym 3-Amino-7-(dimethylamino)phenazathionium Chloride, 5-Chloro-3-dimethylamino-7-amino-5H-phenothiazine, Azur A, Azure A Chloride, Azure Blue Cert, Azurea Dye, C.I. 52005, N,N-Dimethylthionine;
IUPAC-namn 7-N,7-N-dimetylfenothiazin-5-ium-3,7-diamin; klorid
LEDER [Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azure A (Technical Grade)
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C14H14N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8H,15H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 291.0597