Läs mer
Azure A
Produktkod. 15453949
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453949 25 g 25g
15463949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61346.14
 Begränsad artikel
I lager
För färgning av cellgranuler och vävnader | CAS: 531-53-3 | C14H14ClN3S | 291,797 g/mol
För färgning av cellgranulat och vävnader
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-53-3
Molekylformel C14H14ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 291.797
MDL-nummer MFCD00012112
InChI-nyckel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52005
PubChem CID 13735
IUPAC-namn (7-aminofenotiazin-3-yliden)-dimetylazaniumklorid
LEDER C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azure A
Smältpunkt 290 °C (dekomposition)
Beilstein 3922287
Merck Index 14,927
Färg Klart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 291.8
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.