Läs mer
Azure B-certifierad, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406051 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406051 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11406051 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219052010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 SEK
    2091.50 SEK / 10g
    Save 108.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Azure B Certified används som bets.
  • Azure B Certified används för att differentiera cellulärt RNA (lila) och DNA (blågrönt) i växtvävnader.
  • Användbar som fläck för Negri Bodies.
  • Kan användas i fläckar av typen Romanowsky för blod och blodprotozoer.
Chemical Identifiers
CAS 531-55-5
Molekylformel C15H16ClN3S
MDL-nummer MFCD00011935
Synonym C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin
PubChem CID 68275
Specifications
Kemiskt namn eller material Azure B
Färg Klart
Kvantitet 10 g
InChI-nyckel DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Fysisk form Pulver
LEDER CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC-namn dimetyl-[7-(metylamino)fenotiazin-3-yliden]azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 305.824
Formel vikt 305.8
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.