Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azure B |
| Namnnotering | Fläckar och färgämnen |
| CAS | 531-55-5 |
| Molekylformel | C15H16ClN3S |
| MDL-nummer | MFCD00011935 |
| Synonym | C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin |
| Färg | Brun |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI-nyckel | DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N |
| Fysisk form | Pulver |
| Visa mer |