Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azure B |
| Namnnotering | Fläckar och färgämnen |
| CAS | 531-55-5 |
| Molekylformel | C15H16ClN3S |
| MDL-nummer | MFCD00011935 |
| Synonym | C.I. 52010, N, N, N-Trimethylthionin |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI-nyckel | KFZNPGQYVZZSNV-UHFFFAOYSA-M |
| Fysisk form | Pulver |
| LEDER | [Cl-].CNC1=CC=C2N=C3C=CC(=CC3=[S+]C2=C1)N(C)C |
| Visa mer |