Läs mer
Azure B (teknisk grad), TRC
Produktkod. 30138609
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138609 10 g
17972815 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138609 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA96530510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-55-5
Molekylformel C15 H16 N3 S . Cl
Molekylvikt (g/mol) 305.83
Synonym Azur I, Azure B Chloride, Azure I, C.I. 52010, Methylene Azure, Trimethylthionine Chloride, 3-Methylamino-7-dimethylaminophenazathionium Chloride, Trimethylthionine, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)-phenothiazin-5-ium Chloride, 3-(Dimethylamino)-7-(methylamino)phenothiazin-5-ylium Chloride
IUPAC-namn 3-N,7-N,7-N-trimetylfenotiazin-5-ium-3,7-diamin; klorid
LEDER [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azure B
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H16N3S.ClH/c1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;/h4-9,16H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 305.075