Läs mer
Azure C (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30342938
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342938 25 g
1 options
Produktkod. 30342938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA96611825G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azure C (Technical Grade)
CAS 531-57-7
Molekylformel C13H14N3SCl
Kvantitet 25 g
Synonym Azure C (6CI), Phenothiazin-5-ium, 3-amino-7-(methylamino)-, chloride (8CI,9CI), 3-Amino-7-methylaminophenazathionium chloride, Monomethylthionine, Monomethylthionine chloride
InChI formel InChI=1S/C13H12N3S.ClH/c1-15-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(14)2-4-10(12)16-11;/h2-7,15H,14H2,1H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CNc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
IUPAC-namn 7-N-metylfenothiazin-5-ium-3,7-diamin; klorid
Molekylvikt (g/mol) 277.77
Formel vikt 277.044