Läs mer
Azure C, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426439
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426439 1 g 1g
15436439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64515.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 531-57-7 | C13H12ClN3S | 277.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-57-7
Molekylformel C13H12ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 277.77
MDL-nummer MFCD00067677
InChI-nyckel DDGMDTGNGDOUPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 52002; 3-Amino-7-(methylamino)phenothiazin-5-ium chloride
PubChem CID 68277
IUPAC-namn (7-aminofenotiazin-3-yliden)-metylazaniumklorid
LEDER C[NH+]=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azure C
Beilstein 4060661
Merck Index 14,929
Formel vikt 277.78
Färg Svart eller grön
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.