Läs mer
Azure I
Produktkod. 11325099
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325099 25 g 25g
11315099 5 g 5g
11335099 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11325099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17508.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 531-55-5 | C15H16ClN3S | 305,824 g/mol
Azure B används för att färga halvtunna sektioner av växtvävnad. Detta färgämne är också användbart i NCCLS-metoden för blodutstryk och Lillies modifierade Nochts metod för paraffinsnitt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Azure B används för att färga halvtunna sektioner av växtvävnad. Detta färgämne är också användbart i NCCLS-metoden för blodutstryk och ′Lillies modifierade Nochts ′metod för paraffinsnitt.
Löslighet
Löslig i 1 mg/ml vatten. Svårlösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Säkerställ ordentlig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-55-5
Molekylformel C15H16ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 305.824
MDL-nummer MFCD00011935
InChI-nyckel DNDJEIWCTMMZBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym azure b, azure i, methylene azure b, 3-dimethylamino-7-methylamino phenothiazin-5-ium chloride, trimethylthionine chloride, azur i, methyleneazure, methylene azure van, unii-7c8bel8wqv, modr kresylova bb czech
PubChem CID 68275
IUPAC-namn dimetyl-[7-(metylamino)fenotiazin-3-yliden]azanium;klorid
LEDER CNC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azure I
Smältpunkt ∼205 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 3922630
Merck Index 14,6058
Löslighetsinformation Löslig i 1 mg/ml vatten. Sparsamt löslig i alkohol.
Formel vikt 305.83
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.