Läs mer
B-1-naftalenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30469703
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30469703 25 g
1 options
Produktkod. 30469703 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37761525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material B-1-Naphthalenyl-boronic Acid
CAS 13922-41-3
Molekylformel C10H9BO2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Naphthaleneboronic Acid, 1-Naphthalenyl-boronic Acid, (1-Naphthalenyl)boronic Acid, (Naphthalen-1-yl)boronic Acid, 1-Naphthylboric Acid, 1-Naphthylboronic Acid, NSC 78936, alpha-Naphthaleneboronic Acid, alpha-Naphthylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
LEDER OB(O)c1cccc2ccccc12
IUPAC-namn nafthal-1-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 171.99
Formel vikt 172.0696