Läs mer
B-[2-Fluoro-3-(methoxy-d3)phenyl]boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | B-[2-Fluoro-3-(methoxy-d3)phenyl]boronic Acid |
| CAS | 2233595-37-2 |
| Molekylformel | C7H5D3BFO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cccc(B(O)O)c1F |
| IUPAC-namn | [2-fluoro-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.96 |
| Formel vikt | 173.0739 |