missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
B-(2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | B-(2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)boronic Acid |
| CAS | 1357078-03-5 |
| Molekylformel | C9H7BO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Coumarin Boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BO4/c11-9-4-2-6-1-3-7(10(12)13)5-8(6)14-9/h1-5,12-13H |
| LEDER | OB(O)c1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC-namn | (2-oxochromen-7-yl)boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.96 |
| Formel vikt | 190.0437 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?