Läs mer
Gibco™ B-27™ Elektrofysiologisk kit
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
De B-27™ Elektrofysiologisk kit innehåller Neurobasal™ Medium, Elektro och B-27™ Supplement, Electro, båda speciellt utvecklade för att förbättra nätverksspikhastigheter i odlade neuroner jämfört med andra media- och tilläggskombinationer. Elektrofysiologi är den grundläggande tekniken för att bedöma sådana elektriska aktiviteter för att studera funktioner och dysfunktioner i odlade neuroner.
Med hjälp av B-27™ Elektrofysiologisk kit i dina neuronstudier erbjuder:
Ökade synapstätheter
Mer spontana toppfrekvenser
Förbättrad effektivitet i multielektroduppsättningen
Fler synapser, mer signal, enklare testning
De B-27™ Electrophysiology Kit är en förbättring av Neurobasal™ och B-27™ kombination för odlade nätverk. Hippocampus och kortikala neuroner odlade i detta mediasystem visar en ökad täthet av synapser och neurotransmittorreceptorer som producerar högre spikhastigheter i neurala nätverk, vilket hjälper till att förenkla din studie.
Relevanta resultat för dina studier i elektrofysiologi
Använder Invitrogen™ B-27™ Electrophysiology Kit, låter dig få mer relevanta resultat när du studerar neuronfysiologi och den biokemiska grunden för normala och sjukdomsprocesser. De B-27™ Elektrofysiologiska kit kan ge bättre resultat i andra elektrofysiologiska studier, inklusive neuroner som används i multielektroduppsättningar i neurotoxikologiska och neurofarmakologiska studier.
För andra applikationer erbjuder vi alternativa formuleringar avB-27™ ochNeurobasal™ .
Med hjälp av B-27™ Elektrofysiologisk kit i dina neuronstudier erbjuder:
Fler synapser, mer signal, enklare testning
De B-27™ Electrophysiology Kit är en förbättring av Neurobasal™ och B-27™ kombination för odlade nätverk. Hippocampus och kortikala neuroner odlade i detta mediasystem visar en ökad täthet av synapser och neurotransmittorreceptorer som producerar högre spikhastigheter i neurala nätverk, vilket hjälper till att förenkla din studie.
Relevanta resultat för dina studier i elektrofysiologi
Använder Invitrogen™ B-27™ Electrophysiology Kit, låter dig få mer relevanta resultat när du studerar neuronfysiologi och den biokemiska grunden för normala och sjukdomsprocesser. De B-27™ Elektrofysiologiska kit kan ge bättre resultat i andra elektrofysiologiska studier, inklusive neuroner som används i multielektroduppsättningar i neurotoxikologiska och neurofarmakologiska studier.
För andra applikationer erbjuder vi alternativa formuleringar avB-27™ ochNeurobasal™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | B-27 Tillägg, Electro (A14097-01) Förvara vid -5 °C till -20 °C Neurobasal Media, Electro (A14098-01) Förvara vid 2 °C till 8 °C |
| Celltyp | Neurala celler |
| Klassificering | Serumfritt |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Elektrofysiologisk kit |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1 Kit |