Learn More
Gibco™ B-27™ Tillägg (50X), anpassad
Product Code. 10829370
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 mL
missing translation for 'unitSize'
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10829370
missing translation for 'mfr': Gibco™ 0080085SA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
B-27™ Tillägg (50X), anpassad
Seden B-27™ Supplement (50X) är en serumfri tillsats för tillväxt och expansion av retinala ganglieceller. Det levereras som ett 50X flytande koncentrat och det används med ett basalt medium, som t.ex. Neurobasal™ , och andra tillsatser, såsom GlutaMAX-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 10 ml - 50X fryst koncentrat; förvara vid -5 till -20 °C i mörker.
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Koncentration 50 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Antioxidant cocktail, Insulin, Vitamin A
Endotoxinnivå ≤25 EU/ml
pH 6 till 8
Produktlinje Gibco
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Kvantitet 10 mL
Frakt skick Torr is
Källa Serumfritt
Testad för Sterilitetstestning (bakterier& Svampar), Endotoxin (EU ⁄ml), Growth Performance Assay