Läs mer
Gibco™ B-27™ Tillägg (50X), minus antioxidanter
Beskrivning
En variant av det mest citerade neuronala cellkulturtillskottet, B-27 Supplement Minus Antioxidants (AO) är en anpassad version av originalet B-27 Tillskott utan fem antioxidanter (vitamin E, vitamin E-acetat, superoxiddismutas, katalas och glutation). B-27 Supplement Minus AO är ett serumfritt tillskott designat för studier av fria radikalers roll i åldrande, toxicitet, apoptos och kroniska neurologiska sjukdomar. B-27 Tillägg Minus AO tillhandahålls som en 50X vätska och är avsedd att användas med Neurobasal Medium eller Neurobasal-A Medium för neuronal cellodling utan behov av ett astrocytematarlager.
B-27 Supplement är lämpligt för användning i de flesta neuronala cellapplikationer. För andra applikationer tillhandahåller vi alternativa formuleringar av B-27 Komplettera och Neurobasal media
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -20 °C) och skyddas mot ljus. |
| Celltyp | Neurala celler |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 50 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| pH | 6 till 8 |
| Visa mer |