Läs mer
Gibco™ B-27™ Supplement (50X), minus vitamin A
Beskrivning
Gibco B-27 Supplement minus vitamin A is a customized, serum-free formulation based on the original, most cited neuronal cell culture supplement, designed specifically to support the proliferation and cultivation of neural stem cells (NSCs) and neural progenitor cells. By excluding vitamin A (also known as retinyl acetate or retinol), this variant prevents the differentiation-inducing effects of retinoic acid, making it ideal for maintaining NSCs and neural progenitors in their undifferentiated state.
En variant av det mest citerade neuronala cellodlingstillskottet, B-27 Supplement Minus Vitamin A är en anpassad version av det ursprungliga B-27-tillskottet utan vitamin A (retinylacetat). B-27 Supplement Minus Vitamin A är ett serumfritt tillskott idealiskt för odling av neurala progenitor- och stamceller, antingen som neurosfärer i suspension eller i adherent monolagerodling, utan att inducera differentiering. B-27 Supplement Minus Vitamin A tillhandahålls som en 50X-vätska och är avsedd för användning med Neurobasal Medium eller Neurobasal-A Medium för neuronal cellodling utan behov av ett astrocytematarlager.
B-27 Supplement är lämpligt för användning i de flesta neuronala celltillämpningar. För andra tillämpningar tillhandahåller vi alternativa formuleringar av B-27 Supplement och Neurobasala medier
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -20 °C) och skyddas mot ljus. |
| Celltyp | Neurala stamfaderceller |
| Klassificering | Serumfritt |
| Koncentration | 50 X |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellodlingstillskott |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | B-27 |
| Visa mer |