Läs mer
Gibco™ B-27™ Supplement (50X), minus vitamin A
Produktkod. p-7075643 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500446 10 ml 10ml
15440584 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500446 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12587010
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
En variant av det ursprungliga serumfria B-27 tillskottet, utformat för proliferation av nervstamceller i frånvaro av vitamin A.
Gibco B-27 Tillskott minus vitamin A är en anpassad, serumfri formulering baserad på det ursprungliga, mest citerade tillskottet för neuronal cellkultur, särskilt utformad för att stödja proliferation och odling av neurala stamceller (NSC) och neurala progenitorceller. Genom att utesluta vitamin A (även känt som retinylacetat eller retinol) förhindrar denna variant retinsyras differentieringsinducerande effekter, vilket gör den idealisk för att upprätthålla NSC:er och neurala progenitorer i deras odifferentierade tillstånd.
  • Optimerat för NSC-proliferation—genom att ta bort vitamin A, är detta tillskott perfekt lämat för tillväxt och expansion av embryonala och vuxna neurala stamceller och neurala prekursorer, utan att inducera differentiering
  • Mångsidig odling—stödjer odling av neurala progenitorceller och NSC:er i både neurosfärer i suspension och adherenta monolagerkulturer, vilket ger flexibilitet i din experimentella design. Idealiskt för cellodling där retinsyrasignalering måste kontrolleras.
  • Högkvalitativ—cGMP – tillverkad för att säkerställa högsta kvalitets- och konsekvensstandarder. Varje batch genomgår rigorösa prestandatester, inklusive bedömningar av dess förmåga att stödja differentieringen av mänskliga neurala stamceller till neuroner.
  • Omfattande testning—av varje parti testas för endotoxiner, sterilitet och mykoplasma för att säkerställa största möjliga säkerhet och tillförlitlighet
  • Beprövad prestanda—härrör från den proprietära formuleringen av det ursprungliga B-27 supplementet, som forskare världen över litar på för dess konsekventa och pålitliga resultat
Välj Gibco B-27 Supplement, minus vitamin A, för en optimerad, högkvalitativ lösning som stödjer proliferation av nervstamceller samtidigt som den förhindrar oönskad differentiering påverkad av retinsyra, vilket säkerställer konsekventa och pålitliga resultat för din forskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -20 °C) och skyddas mot ljus.
Celltyp Neurala stamfaderceller
Klassificering Serumfritt
Koncentration 50 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Produktlinje B-27
Kvantitet 10 ml
Frakt skick Torr is
Källa Serumfritt
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Mykoplasma
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methoxyindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Indol-5-yl methyl ether