Läs mer
Gibco™ B-27™ Supplement (50X), serumfritt
Produktkod. 15360284 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
10 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15360284 100 ml 100ml
11530536 10 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15360284 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 17504001
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Det ursprungliga Gibco B-27 tillägget, optimerat för serumfri odling av neuroner, stödjer tillväxt och livskraft hos neuroner och många olika celltyper.
Detta ursprungliga och äkta B-27 tillskott är en cGMP-tillverkad, serumfri lösning som är utformad för att säkerställa en konsekvent, pålitlig och högkvalitativ tillväxt av embryonala, postnatala och vuxna hippocampusneuroner samt andra CNS-neuroner. Med en dokumenterad meritlista stödjer Supplement både låg- och högdensitetskulturer, B-27 vilket säkerställer livskraft i serumfritt medium. Varje batch genomgår rigorösa prestandatester för att bekräfta dess förmåga att framgångsrikt odla hippocampusneuroner, vilket ger dig det självförtroende och den pålitlighet du behöver för din forskning.
  • Pålitlig konsekvens—– varje parti testas för tillförlitliga resultat
  • Högkvalitativ—cGMP-tillverkning ger de högsta kvalitetsstandarderna
  • Mångsidig användning—idealisk för serumfria medier som Neurobasal Medium eller Neurobasal-A Medium, utan behov av ett astrocytfoderlager. Stödjer tillväxt och livskraft hos neuroner, liksom många andra celltyper som differentierats från PSC:er.
  • Bevisad prestanda—är en proprietär formulering; det första och mest citerade tillskottet för neuronal cellkultur, betrodd av forskare världen över
Välj B-27 Supplement för den autentiska lösningen som sätter standarden för neuronal cellkultur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -20 °C) och skyddas mot ljus.
Celltyp Neurala celler
Klassificering Serumfritt
Koncentration 50 X
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Kvantitet 100 ml
Testad för Endotoxin, Prestanda, Sterilitet, Mykoplasma